Z274801
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 100 MHz
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 513-1PS-9
Parametri
100 MHz frequency
Lunghezza
9 in.
curvatura
51 μm
concentricità
254 μm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
0.46 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)