Documenti fondamentali
Z272809
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
PFA
Produttore/marchio commerciale
Nalgene®
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)