DWKBPB1000P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BPB1000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
assay range
accuracy: 100 mL
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKBPB1000P-5EA |