DWKBDD340P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BDD340P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polymethylpentene
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable to 150°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)