Key Documents
Z267600
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CsI, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
CsI
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 4 mm
Trasmittanza
40,000-20,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.74 (at 2 μm)
Descrizione generale
A soft crystal; soluble in water; hygroscopic; offers an extended transmission range.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)