Documenti fondamentali
Z254304
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 6
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Misura
6
Confezionamento
pkg of 12 ea
Alt. × spessore
40 mm × 4.5 mm
Diam. est. × diam. int. base
45 mm × 36 mm
D.E. sommità × D.I.
69 mm × 60 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)