Documenti fondamentali
Z254274
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Misura
3
Confezionamento
pkg of 12 ea
Alt. × spessore
25 mm × 3 mm
Diam. est. × diam. int. base
22 mm × 16 mm
D.E. sommità × D.I.
37 mm × 31 mm
Descrizione generale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z254274-1PAK4061837617751