BR462512
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 22 mm
Sinonimo/i:
Filter, Rubber gasket
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
EPDM rubber
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 462512
Misura
22 mm
Descrizione generale
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)