Documenti fondamentali
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 20 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
108 mm × 85 mm
Capacità
400 mL
Descrizione generale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2