Documenti fondamentali
Z245399
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 10 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
90 mm × 76 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)