Z245372
Disposable beakers
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 5 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
57 mm × 49 mm
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z245372-1PAK | 4061833577790 |