Z225509
Flask brush
Black nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225509-1EA | 4061832331898 |