Documenti fondamentali
Z281352
Laboratory brushes
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5