Z219290
Plug wrench
bronze alloy, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Non-sparking bronze alloy. Fits the most popular bung patterns.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z219290-1EA | 4061832331652 |