Z200506
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Lungh. beccuccio × diam.
6 in. × 3/4 in.
Lunghezza
45 in.
Raccordi
(51 mm)
2 in.
Descrizione generale
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)