Z188786
Wheaton sample vials
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Sinonimo/i:
Wheaton Glass Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
amber borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
Dimens. tappo
13 - 425
diam. × alt.
15 mm × 46 mm
Volume
4 mL
Colore
amber
Raccordi
thread for 13-425
Categorie correlate
Descrizione generale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z188786-1PAK | 4061832326184 |