Key Documents
Z171727
Sigma-Aldrich
Vacuum-jacketed filter funnel
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
200 mL
200 mL
Diam. disco
50 mm
Dimensione pori
25-50 μm
Descrizione generale
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity. Useful for low-temperature filtrations. 45/50F top joint, 24/40M bottom joint. Includes 45/50M to 24/40F reducing adapter for top joint.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)