SYNC534125
Synthware™ reflux condenser with large cooling capacity and removeable hose connection
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, Overall H 300 mm, hose size 8 mm
Sinonimo/i:
Synthware C534125, straight condenser
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
C534125
Alt. complessiva
300 mm
Lungh. spirale
125 mm
Dimens. tubo
8 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)