Documenti fondamentali
Z155586
Griffin-type SS beaker
capacity 4,000 mL, without handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations: no
Alt. × diam. est.
225 mm × 156 mm
Capacità
4,000 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z155586-1EA4061832858210