Documenti fondamentali
ZLX0EDI10
Milli-Q
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 10 L/hr
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
10 L/hr flow rate
Altezza dell’unità
33 cm (13 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Essential
Descrizione generale
Il modulo per l′elettrodeionizzazione (EDI) Elix® è progettato per deionizzare in continuo acqua trattata con osmosi inversa (RO). Il modulo Elix® contribuisce a fornire acqua pura di qualità superiore in maniera continua e affidabile, senza bisogno di manutenzione, ad una portata pari a 10 L/h.
Applicazioni
L′acqua di Tipo 2 prodotta dal trattamento congiunto RO-EDI soddisfa le esigenze di molteplici applicazioni generali del laboratorio (p.es. preparazione di campioni, preparazione di tamponi e reagenti, lavaggio della vetreria) e può essere impiegata nell′alimentazione di apparecchiature e strumenti (p.es. autoclavi, lavavetreria, camere climatiche e camere per test di stabilità, analizzatori di chimica clinica e coloratori automatici, generatori di idrogeno e sistemi per la produzione di acqua ultrapura)
Caratteristiche e vantaggi
  • Parte di ricambio originale per il modulo EDI Elix® - ZLX0EDI10
  • Rimuove in maniera efficiente gli ioni residui dall′acqua purificata mediante RO per produrre acqua pura di qualità costante, indipendentemente dalla qualità dell′acqua di alimentazione (conducibilità, livelli di CO2) o dalle prestazioni del filtro RO.
  • Elimina la necessità di ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, di sostituire resine economicamente onerose, di sostituire cartucce di condizionamento o di aggiungere addolcitori.
  • Riduce i tempi di manutenzione, assicurando costi di gestione ridotti e preventivabili.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany