Documenti fondamentali
Z136220
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 75 mm
Sinonimo/i:
Agate Mortar, Agate Pestle, Mortar and Pestle Set
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
agate
Profondità
15 mm
Diam. int.
52 mm
D.E.
75 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6