Documenti fondamentali
Z127299
Supelco
Black phenolic open top screw caps
Cut-out top, without septum, thread for 20-400, pkg of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black phenolic cap
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
Confezionamento
pkg of 200 ea
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z127299-200EA4061826727423