Documenti fondamentali
Z125202
Ace Claisen Adapter
Distilling
Sinonimo/i:
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Etichetta
B
Giunto
joint ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 513654
Descrizione generale
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
product is shown on the right in the photo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.