Documenti fondamentali
Z123544
Sigma-Aldrich
Econo-Cards
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Descrizione generale
13mm KBr pellets or paper inserts mount into card for identification and storage.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)