Z123307
Paper insert
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular hole
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Misura
1.5 mm × 9 mm
Descrizione generale
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)