Z118516
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14682-0000
Lungh. stelo
38 mm
D.E. stelo
152 mm
D.I. sommità
142 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118516-1EA | 4061832256559 |