Documenti fondamentali
Z116394
Double-ended needle
gauge 12, L 6 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
6 in.
Gauge
12
Descrizione generale
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8