Key Documents
Z185205
Double-tipped needle
gauge 12, L 36 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
36 in.
Gauge
12
Descrizione generale
304 SS with deflected tips.