Documenti fondamentali
Z115746
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
joint: ST/NS24/40
Misura rubinetto
4 mm
Descrizione generale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)