Documenti fondamentali
SYNA122440
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A122440
Categorie correlate
Descrizione generale
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)