Documenti fondamentali
Z114278
Sigma-Aldrich
Plier-type decapper
O.D. 20 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
D.E.
20 mm
Descrizione generale
Removes aluminum seals from serum bottles and vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z114278-1EA4061832314228