Key Documents
Y906689
Sigma-Aldrich
Cylinder
lecture bottle, carbon steel, 1/4 in. NPT
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
Parametri
1800 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
Capacità
450 mL
Spessore delle pareti
0.07 in.
Peso
739 g
Raccordi
1/4 in. NPT
Categorie correlate
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Deuterium 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
361860
Deuterium