WIMWG10004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, O.D. 5.0 mm, cap
Sinonimo/i:
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Descrizione
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Caratteristiche
cap
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-1000-4-SJ
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
103.5 mm
D.E.
5.0 mm
curvatura
60 μm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.43 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Top-notch OD tolerances in the industry
- Ensured tight fit in the spinner turbine
- Designed for regular operation in most low to mid field NMR spectrometers
- Catalog numbers ending in “-SJ” feature authentic Bruker SampleJet Caps
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)