Documenti fondamentali
WIMWG30007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Sinonimo/i:
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiali
colorless tube
Descrizione
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Caratteristiche
cap
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-3000-7-SJ
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
178 mm
D.E.
3.0 mm
curvatura
60 μm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.43 mm
Descrizione generale
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
Note legali
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)