WHA7182009
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z745960, membrane filters, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 90 mm
Materiali
plain white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7182-009
Whatman Article No. 28420736 (US reference)
Diametro
90 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)