Documenti
RW0309000
Millipore
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana rinforzati
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diam. filtro
90 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
75 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Prefiltrazione prima della filtrazione su membrana da 0,22 μm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3