WHA1882047
Whatman® borosilicate glass Grade EPM 2000 filter discs
white, air sampling, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z741116, filter Whatman
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® EPM2000 air sampling filters, diam. 47 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1882-047
Whatman Article No. 28418581 (US reference)
Diametro
47 mm
applicazioni
air monitoring
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Air retention efficiency of 99.95 percent of 0.3 µm size particulates
- Selected by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for use in a nationwide network of HiVol air samplers
- Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
- Available in both sheet and circle design
- Binder-free
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)