Documenti fondamentali
WHA1442185
Filtro in carta quantitativo Whatman®, senza residui di cenere, grado 42
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z241148, filter papers, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1442-185
Whatman Article No. 28418046 (US reference)
Parametri
0.40 psi wet burst
1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
185 mm
Spessore
200 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
2.5 μm (Particle retention)
Grammatura
100 g/m2
Descrizione generale
I filtri quantitativi di Whatman sono progettati per l′analisi gravimetrica e la preparazione di campioni per l′analisi strumentale. Sono disponibili in tre formati progettati per rispondere alle esigenze specifiche del cliente.
Senza residui di cenere
: massimo delle ceneri 0,007% per i gradi da 40 a 44 e un massimo di 0,01% per i gradi 589 - filtri purissimi adatti a un′ampia gamma di procedure cruciali di filtrazione analitica.
Induriti con un basso residuo di cenere
: massimo delle ceneri 0,015% - trattati con un acido forte per rimuovere le tracce di metalli e realizzare una elevata resistenza all′umidità e resistenza chimica. Questi filtri sono particolarmente adatti alla filtrazione di Büchner in cui la superficie uniforme e robusta del filtro facilita il recupero dei precipitati.
Induriti senza residui di cenere:
massimo delle ceneri 0,006% - induriti con acido per fornire una elevata resistenza all′umidità e resistenza chimica, con un contenuto di cenere estremamente ridotto. La superficie robusta rende questi filtri adatti a un′ampia gamma di procedure di filtrazione critica.
Grado 42: 2,5 μm (carta da filtro lenta)
Uno standard mondiale per l′analisi gravimetrica cruciale con la più accurata ritenzione di particelle tra tutte le carte da filtro in cellulosa Whatman. I precipitati analitici tipici includono solfato di bario, acido metastannico e carbonato di calcio finemente precipitato.
Applicazioni
Whatman ashless quantitative filter papers are high-purity filters that support accurate analysis in applications sensitive to very low levels of background contamination and in gravimetric analysis where ash content might affect weight measurements of combusted samples. Cytiva′s high-purity Whatman ashless filter papers are suited for
  • Environmental analysis: soil filtration analysis, when separating solid matter from aqueous extracts
  • Retention of small particles
  • Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
Caratteristiche e vantaggi
  • Ashless: 0.007% ash maximum
  • Fine (2.5 µm) nominal particle retention rating, eliminates large particles that might otherwise interfere with sensitive instrumentation
  • Herzberg filtration speed of 1870 s
  • Commonly used as a calcium carbonate filter
  • Particularly suitable for gravimetric analysis
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)