Documenti fondamentali
WHA1004185
Carta da filtro qualitativa Whatman®, grado 4
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Whatman paper, Z240583, filter paper, filter papers, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1004-185
Whatman Article No. 28414016 (US reference)
Parametri
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
185 mm
Spessore
205 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
20-25 μm (Particle retention)
Grammatura
92 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
La carta da filtro qualitativa Whatman di grado 4 è carta da filtro di grado standard e ad alta portata.
Ottima ritenzione: cattura particelle grossolane e precipitati gelatinosi come idrossido di ferro e idrossido di alluminio. Filtrazione veloce: utile per pulizia di routine di fluidi biologici o estratti organici nel corso delle analisi
La carta da filtro qualitativa di grado 4 (ritenzione particellare 20-25 µm) è disponibile in una varietà di dimensioni e formati, tra cui dischi, fogli e rotoli. Sono disponibili anche filtri qualitativi pre-pieghettati, con una portata migliore e una maggiore capacità di carico rispetto agli equivalenti filtri lisci.
Caratteristiche e vantaggi
  • Utile nelle separazioni analitiche quantitative, quando occorre un flusso rapido e la raccolta delle particelle fini non è critica.
  • Questi filtri di cellulosa sono impiegate in tecniche analitiche qualitative per determinare e identificare materiali (p.es. nel monitoraggio dell′inquinamento dell′aria).
Altre note
Settore d′impiego: Solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)