Documenti fondamentali
WHA1442110
Filtro in carta quantitativo Whatman®, senza residui di cenere, grado 42
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z241105, filter papers, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1442-110
Whatman Article No. 28418043 (US reference)
Parametri
0.40 psi wet burst
1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
110 mm
Spessore
200 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
2.5 μm (Particle retention)
Grammatura
100 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
I nostri filtri in carta quantitativi di grado 42 senza residui di cenere Whatman ad alta purezza sono indicati per un ampio spettro di procedure di filtrazione analitica critiche per l′analisi quantitativa. I filtri in carta di grado 42 possiedono la migliore ritenzione di tutti i gradi di filtri di carta senza residui di cenere Whatman. Il grado 42 è progettato per l′analisi gravimetrica e per la preparazione di campioni per l′analisi strumentale.
La carta da filtro quantitativa di grado 42 Whatman di Cytiva è progettata per la ritenzione di particelle estremamente piccole. Un tipico esempio è l′uso del grado 42 come filtro per carbonato di calcio per le analisi nell′industria del cemento
Altri precipitati comuni per l′analisi gravimetrica includono il solfato di bario e l′acido metastannico da impiegare per smalti vitrei, rivestimenti e pigmenti. L′alta purezza dei filtri Cytiva di grado 42 li rende indicati per processi che richiedono incenerimento.
Applicazioni
I filtri in carta quantitativi senza residui di cenere Whatman sono filtri di elevata purezza specifici per analisi accurate in applicazioni sensibili a bassi livelli di contaminazione di fondo e in analisi gravimetriche in cui la presenza di ceneri potrebbe pregiudicare le misure di peso di campioni combusti. I filtri in carta Whatman senza residui di cenere ad alta purezza di Cytiva sono adatti per
  • Analisi ambientale: analisi di filtrazione del suolo, quando si separa la materia solida da estratti acquosi
  • Ritenzione di piccole particelle
  • Raccolta di elementi in traccia e radionuclidi dall'atmosfera
Caratteristiche e vantaggi
  • Ashless: 0.007% ash maximum
  • Fine (2.5 µm) nominal particle retention rating, eliminates large particles that might otherwise interfere with sensitive instrumentation
  • Herzberg filtration speed of 1870 s
  • Commonly used as a calcium carbonate filter
  • Particularly suitable for gravimetric analysis
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)