Documenti fondamentali
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
Sinonimo/i:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4O13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)