Documenti fondamentali
54457
Sigma-Aldrich
HEPES
≥99.5% (titration), powder, for molecular biology, BioUltra
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
883043
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
HEPES, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (T)
Stato
powder
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.035
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′HEPES viene descritto come uno dei migliori tamponi universali disponibili per la ricerca in campo biologico. A pH biologici la molecola è zwitterionica; è efficace come tampone in un intervallo di pH compreso tra 6,8 e 8,2. L′HEPES trova impiego in un'ampia gamma di applicazioni, inclusa le colture di tessuti. È comunemente utilizzato per tamponare i terreni per colture cellulari esposti all′aria. L′HEPES viene impiegato in esperimenti in vitro sul Mg.
Applicazioni
HEPES è stato usato come componente di:
  • Terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) usato per la coltivazione delle cellule CHO-GPR40
  • Tampone RNA, per cromatografia a filtrazione su gel, e tampone di trascrizione, per la reazione di trascrizione
  • Soluzione di ricattura per ricatturare esosomi di RNA dal gradiente di glicerolo
  • Soluzione di estrazione ExoI ed ExoII oltre a soluzione di gradiente leggera e pesante per la centrifuga del gradiente.
  • Tampone 2X HBS usato nel processo di trasfezione per la produzione di lentivettori ricombinanti
Altre note
Confronta agevolmente le specifiche dei nostri HEPES con la tabella delle specifiche degli HEPES.
3′-Terminal labeling of RNA with T4 RNA ligasecitation; Isolation and analysis of nuclear RNA - component of reaction buffer, prehybridization buffer, hybridization buffercitation.
Marcatura 3′-terminale dell′RNA con ligasi T4 RNA; isolamento e analisi dell′RNA nucleare, componente del tampone di reazione, del tampone di preibridazione e del tampone di ibridazione.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Sigma-Aldrich
H3537
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
Sample Preparation of Telomerase Subunits for Crystallization.
Huang J, et al.
Bio-protocol, 5(16) (2015)
Optogenetic interrogation of neural circuits: technology for probing mammalian brain structures.
Zhang F, et al.
Nature Protocols, 5(3), 439-439 (2010)
The correction of the metabolic parameters of msg-induced obesity in rats by 2-[4-(benzyloxy) phenoxy] acetic acid.
Konopelniuk V, et al.
Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism, 13, 1-9 (2018)
F. Cobianchi et al.
Methods in Enzymology, 152, 103-103 (1987)
Isolation and analysis of nuclear RNA.
J R Nevins
Methods in enzymology, 152, 234-241 (1987-01-01)
Protocolli
TRI Reagent is a single-step RNA isolation reagent that allows simultaneous isolation of DNA, RNA and protein. This protocol outlines sample prep as well as extraction of the various samples and troubleshooting.