Documenti fondamentali
W6799
Pyruvic-1,2-13C2 acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Formula condensata:
CH313CO13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)