Key Documents
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridine
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2,4-Lutidine, 2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero FEMA:
4389
Beilstein:
1506
Numero MDL:
Numero Flavis:
14.104
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
smoky; phenolic
Stringa SMILE
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup