Documenti fondamentali
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Sinonimo/i:
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(OCH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero FEMA:
3704
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.053
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
P. ebollizione
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-42 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
Stringa SMILE
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2