W402826
β-ciclodestrina
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Sinonimo/i:
β-destrina di Schardinger, Carvi, Cicloeptaamilosio, Ciclomaltoeptaosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Descrizione
derived from GMO corn
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
Colore
white
Punto di fusione
290-300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Modulating the ion-transfer electrochemistry of perfluorooctanoate with serum albumin and beta-cyclodextrin.: This article discusses the modification of the electrochemical properties of perfluorooctanoate through interactions with beta-cyclodextrin and serum albumin, illustrating the utility of beta-cyclodextrin in environmental cleanup technologies and biochemical sensing (Lamichhane & Arrigan, 2024).
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?