Documenti fondamentali
W392901
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3929
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.563
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
contiene
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
92 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Guava, spearmint, Chinese quince.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W392901-100G-K4061834398080
W392901-1KG
W392901-SAMPLE
W392901-100G
W392901-1KG-K4061837530654
W392901-SAMPLE-K4061834406464