Key Documents
W356700
Sigma-Aldrich
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
≥98%, stabilized
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero FEMA:
3567
N° CoE:
11919
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
P. eboll.
145 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-60 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cinnamon; spicy
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
trans-p-Methoxycinnamaldehyde is an aromatic aldehyde reported to be found in Korean mint.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Five hTRPA1 agonists found in indigenous Korean mint, agastache rugosa.
Moon H, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127060-e0127060 (2015)