Key Documents
P21951
Sigma-Aldrich
β-Phenylcinnamaldehyde
Sinonimo/i:
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
P. eboll.
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)