Documenti fondamentali
W350818
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxyhexanoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero FEMA:
3508
Numero CE:
N° CoE:
10812
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.532
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)